GE17-0409-01
HiTrap® Chelating High Performance
Cytiva 17-0409-01, pack of 1 × 5 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
iminodiacetic acid
Verpackung
pack of 1 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0409-01
Parameter
42 psi
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
5 mL
Säule ID
16 mm
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
2-14
Arbeitsbereich
3-13
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- For optimizing purification of histidine-tagged Proteins using different kinds of metal ions.
- Conveniently charge with your metal of choice.
- Iminidoacetic acid coupled to Sepharose™ High Performance.
- Purifying Proteins with exposed histidine groups via metal ion complex formation.
- Simple operation with a syringe, pump or chromatographic system such as ÄKTA® design or FPLC™ System.
- Packed with Chelating Sepharose™ High Performance
- Simple operation with a syringe, pump or chromatographic system such as ÄKTATMdesign or FPLCTM System
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Trennen von Proteinen und Peptiden mit Affinität zu Metallionen durch Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie.
How to separate proteins and peptides with affinity for metal ions by immobilized metal chelate affinity chromatography.
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Protokolle
Guide for separating poly(His) fusion proteins using affinity chromatography tags in various purification products.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
Auf dieser Seite wird dargestellt, wie eine Konvertierung zwischen linearem Fluss und volumetrischen Fließraten in der Affinitätschromatographie erfolgt.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.