Fortfahren mit
CB1001
Anti-GAPDH-Maus-mAb (6C5)
liquid, clone 6C5, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 484.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
6C5, monoclonal
Species reactivity:
frog, human, porcine, chicken, canine, rabbit, mouse, fish, rat
Application:
Citations:
426
CHF 484.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6C5, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
frog, human, porcine, chicken, canine, rabbit, mouse, fish, rat
should not react with
bovine, yeast
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-10 µg/mL;
Immunocytochemistry )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rabbit ... Gapdh(100009074)
General description
Der monoklonale Anti-GAPDH-Antikörper der Maus, Klon 6C5, erkennt das ~146-kDa-GAPDH-Protein unter nichtreduzierenden Bedingungen sowie die 36-kDa-Monomere unter reduzierenden Bedingungen. Für die Verwendung in ELISA, WB und IHC validiert.
Erkennt das ~ 146 kDa-GAPDH-Protein unter nichtreduzierenden Bedingungen und die ~ 36 kDa monomeren Untereinheiten unter reduzierenden Bedingungen.
Protein A aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper. Erkennt das ~ 146 kDa-GAPDH-Protein unter nichtreduzierenden Bedingungen und die ~ 36 kDa monomeren Untereinheiten unter reduzierenden Bedingungen.
Immunogen
Kaninchen
aufgereinigt, Kaninchen-Muskel
Application
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration ist auf dem Fläschchen-Etikett angegeben.
Physical form
In PBS, pH-Wert 7,4.
Preparation Note
Nach dem ersten Gebrauch, falls gewünscht, für die Langzeitlagerung aliquotieren und einfrieren (-20 °C). Einfrieren/Auftauen vermeiden.
Analysis Note
Positivkontrolle
Ratten-Skelettmuskel
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Hochgiftig (H)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8795G9295WH0002597M1
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rabbit ... Gapdh(100009074)
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
clone
6C5, monoclonal
clone
GAPDH-71.1, monoclonal
clone
GAPDH-71.1, monoclonal
clone
3C2, monoclonal
species reactivity
frog, human, porcine, chicken, canine, rabbit, mouse, fish, rat
species reactivity
bovine, turkey, canine, chicken, monkey, mink, mouse, human, rabbit, rat, hamster
species reactivity
rabbit, canine, rat, hamster, monkey, mouse, turkey, bovine, mink, human, chicken
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c