G9003
D-Glutamin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
D-Glutaminsäure-5-amid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
D-Glutamin, ≥98% (HPLC)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Anwendung(en)
cell analysis
SMILES String
N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..