Wichtige Dokumente
219096
D-Asparaginsäure
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonym(e):
(R)-(−)-Aminosuccininsäure, (R)-2-Amino-bernsteinsäure
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
D-Asparaginsäure, ReagentPlus®, 99%
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −24°, c = 2.3 in 6 M HCl
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
InChIKey
CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Slc1a3(29483)
Anwendung
- Metabolomics Analysis Identifies Differential Metabolites as Biomarkers for Acute Myocardial Infarction.: This study utilizes metabolomics to identify biomarkers for acute myocardial infarction, showcasing D-Aspartic acid′s role in amino acid metabolism and potential diagnostic applications. (Zhou et al., 2024).
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCActive Filters