G8171
Gamboginsäure
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
β-Guttiferin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
yellow to orange
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC[C@@]1(C)Oc2c(C\C=C(\C)C)c3O[C@@]45[C@@H]6C[C@@H](C=C4C(=O)c3c(O)c2C=C1)C(=O)[C@]5(C\C=C(\C)C(O)=O)OC6(C)C
InChI
1S/C38H44O8/c1-20(2)10-9-15-36(8)16-14-24-29(39)28-30(40)26-18-23-19-27-35(6,7)46-37(33(23)41,17-13-22(5)34(42)43)38(26,27)45-32(28)25(31(24)44-36)12-11-21(3)4/h10-11,13-14,16,18,23,27,39H,9,12,15,17,19H2,1-8H3,(H,42,43)/b22-13-/t23-,27+,36-,37+,38-/m1/s1
InChIKey
GEZHEQNLKAOMCA-RRZNCOCZSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges