G6532
Anti-GroEL antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GroEL, GroEL Antibody - Anti-GroEL antibody produced in rabbit - Tested Applications: immunoblotting 1:80,000,indirect ELISA 1:40,000-1:80,000 - Sigma Aldrich G6532, Groel Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
E. coli
Methode(n)
indirect ELISA: 1:40,000-1:80,000
western blot: 1:80,000
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Escherichia coli ... groEL(913705) , groEL(913705)
Escherichia coli K12 ... Grol(948665)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable