Wichtige Dokumente
G4875
D-(+)-Glucosamin -hydrochlorid
≥99% (HPLC), powder
Synonym(e):
2-Amino-2-deoxy-D-glucose -hydrochlorid, Chitosamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Aspergillus niger
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChIKey
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Anwendung
- as a standard to quantify and express chitin content as glucosamine equivalents.
- to stimulate cells with glucose in the presence of glucosamine
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)