C3788
Dermatansulfat Natriumsalz
from Porcine intestinal mucosa, ≥90%, lyophilized powder
Synonym(e):
β-Heparin, Chondroitin-Sulfat B Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine intestinal mucosa
Assay
≥90%
Form
lyophilized powder
Verunreinigungen
≤20% water (Karl Fischer)
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 5 mg/mL, clear, colorless
Kationenspuren
Na: 7.0-11.5%
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.