G6014
rac-Glycero-1-phosphat Dinatriumsalz Hydrat
≥75% (enzymatic)
Synonym(e):
DL-α-Glycerophosphat Dinatriumsalz Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥75% (enzymatic)
Verunreinigungen
~6 mol/mol water
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.[Na+].[Na+].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
OFNNKPAERNWEDD-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable