Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOP(O)(OK)(OLi)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.06
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
304-378-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5689718
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
powder
Solubility:
water: 25 mg/mL, clear, colorless
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C2H5O5P.K.Li/c1-2(3)7-8(4,5)6;;/h1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RLQMPLKXFIXRCV-UHFFFAOYSA-L
General description
Lithiumkaliumacetylphosphat ist eine metallorganische Verbindung, die als Phosphorylgruppen-Donator eingesetzt wird. Es wird verbreitet in Proteinphosphorylierungsreaktionen eingesetzt.
Application
Lithiumkaliumacetylphosphat wird als Komponente von Cocktail A zum Beurteilen der Aktivität von Cholinacetyltransferase in Mäusehirngewebehomogenaten eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Lithiumkaliumacetylphosphat eignet sich als Quelle für Acetylphosphat. Es eignet sich zum Reduzieren der Bildung von anorganischen Monophosphat-Nebenprodukten, indem es anorganische Oligophosphate bei der phosphatasekatalysierten Transphosphorylierung ersetzt.
Other Notes
Energiereiche Verbindung für die Regeneration von Adenosin-5′-triphosphat (ATP) und anderen Triphosphaten
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium-Kalium-Acetylphosphat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?