Merck
11746081001
Roche
Nitrit/Nitrat, Kolorimetrischer Test
sufficient for ~64 assays, pkg of 1 tests (5 components), suitable for water monitoring
Synonym(e):
Kolorimetrischer Test, Nitrat, Nitrit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Verwendung
sufficient for ~64 assays
Verpackung
pkg of 1 tests (5 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Anwendung(en)
water monitoring
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Linearität
Die Methode ist im Bereich von 0,02 mg Nitrit oder Nitrat/l Probenlösung bis 5,00 mg Nitrit oder Nitrat/l Probenlösung linear.
Nachweisgrenze: 0,02 mg/l für Nitrit und Nitrat
Spezifität
Unter den gegebenen Bedingungen reagiert die Nitratreduktase spezifisch mit Nitrationen.
Anwendung
Halbmikromethode zur Bestimmung von Nitrit und/oder Nitrat bei der Untersuchung von Wasser, Abwasser, Umweltproben, Pflanzenmaterial, Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetika und biologischen Proben. Nitrit/Nitrat, Kolorimetrischer Test wurde in einer Studie zur Einschätzung der In-vivo-Wirkungen von Myrtenöl (Myrtii oleum) auf antioxidative Enzyme wie Katalase und Superoxid-Dismutase in Alloxan und bei normoglykämisch eingestellten Kaninchen mit Diabetes eingesetzt.
Verpackung
1 Testkombination mit 5 Komponenten.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Herstellung der Lösungen
  • Den Inhalt der Flasche 1 unverdünnt verwenden, vor der Verwendung auf 15 bis 25 °C erwärmen.
  • Eine Coenzym-Tablette in ein Becherglas geben und in 3 ml Lösung aus Flasche 1 auflösen. Die Coenzym-Tablette mit der beigefügten Pinzette entnehmen. Die entstandene Lösung ist die Reaktionsmischung 2 und reicht für 12 Nitratbestimmungen aus. Vor der Verwendung auf 15 bis 25 °C erwärmen.
  • Den Inhalt einer Flasche 3 in 0,7 ml zweifach destilliertem Wasser auflösen, dies ergibt Lösung 3.
  • Den Inhalt einer Flasche 4 unverdünnt verwenden.
  • Den Inhalt einer Flasche 5 unverdünnt verwenden.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung):
  • Die Reaktionsmischung 2 unmittelbar vor Gebrauch herstellen.
  • Die Lösung der Nitratreduktase ist bei 2 bis 8 °C 2 Wochen haltbar.
  • Die Lösung des Farbreagens I ist bei 2 bis 8 °C 3 Monate haltbar.
  • Die Lösung des Farbreagens II ist bei 2 bis 8 °C 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Potassium phosphate buffer, stabilized, pH 7.5
  • NADPH, tablets, each containing NADPH and stabilizers
  • Nitrate reductase, lyophilized, 8 U
  • Color Reagent I, consisting of sulfanilamide and stabilizers
  • Color Reagent II, consisting of N-(1-naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride and stabilizers
Piktogramme
CorrosionHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emma Gracia-Lor et al.
Chemosphere, 87(5), 453-462 (2012-01-10)
A survey on the presence of pharmaceuticals in urban wastewater of a Spanish Mediterranean area (Castellon province) was carried out. The scope of the study included a wide variety of pharmaceuticals belonging to different therapeutical classes. For this purpose, 112
Aylin Sepici-Dincel et al.
Journal of ethnopharmacology, 110(3), 498-503 (2006-11-15)
In this study we aimed to evaluate the in vivo effects of myrtle oil (myrtii oleum) on the antioxidant enzymes such as superoxide dismutase and catalase, the levels of malondialdehyde in liver tissues as an index of lipid peroxidation and