Merck
G4386
Sigma-Aldrich
γ-Globuline aus menschlichem Blut
≥99% (electrophoresis)
Synonym(e):
γ-Globulin vom Menschen
Größe auswählen
250 MG
CHF 57.50
1 G
CHF 232.00
5 G
CHF 843.00
10 G
CHF 1’440.00
25 G
CHF 2’360.00
CHF 57.50
Check Cart for Availability
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0011
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 57.50
1 G
CHF 232.00
5 G
CHF 843.00
10 G
CHF 1’440.00
25 G
CHF 2’360.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.61
CHF 57.50
Check Cart for Availability
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0011
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human blood
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (electrophoresis)
Form
powder
Methode(n)
protein quantification: suitable
Verunreinigungen
HIV, HCV and HBsAg, source material tested negative
≤4% NaCl
Löslichkeit
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... IGLL1(3543)
Allgemeine Beschreibung
γ-Globuline sind Immunglobuline, die in den fünf genannten Klassen vorkommen: IgG, IgM, IgA, IgD and IgE.[1] Es handelt sich dabei um Glykoproteine, die durch Plasmazellen produzierte Antikörper sind.[2] Die Immunglobuline sind heterogene Moleküle, die aus vier durch Disulfidverbindungen verknüpften Polypeptidketten (zwei Leichtketten und zwei Schwerketten) bestehen.[3] Die Antigen-Bindungsstelle ist am terminalen Stickstoff vorhanden.[3] Immunglobuline machen 20 % des Proteins im Plasma aus.[2]
Anwendung
γ-Globuline aus menschlichem Blut werden für den Blockierungsschritt in zytometrischen Bead-Arrays verwendet[4]. Sie werden auch als Standard für die Messung von γ-Globulin in Cerebrospinalflüssigkeit (CSF) verwendet.[5]
γ-Globuline wurden genutzt, um eine Mikromethode zum Messen des Gesamtproteingehalts von Liquor unter Verwendung von Benzethoniumchlorid in den Wells von Mikrotiterplatten zu erforschen.[6] Es wurde für die Messung des Proteingehalts von Tannin-Protein-Präzipitaten mittels Ninhydrin verwendet. Außerdem wurde es genutzt, um die Verteilung von Levocetirizin, einem neuen, nicht-sedierenden Histamin-H1-Rezeptorantagonisten, im menschlichen Blut zu untersuchen. [7]
Biochem./physiol. Wirkung
Immunglobuline sind maßgeblich an der Regulierung des Immunsystems beteiligt und werden als Reaktion auf Antigene produziert. Sie schützen den Körper vor Bakterien, Viren und Pilzen. Immunglobuline sind bei der Aktivierung des Komplementsystems, bei der Opsonisierung von Mikroben für die Phagozytose, bei der Neutralisierung von Toxinen und Viren und bei der Hemmung der Anbindung von Mikroben an Schleimhäute beteiligt. Eine Immunschwäche kann zu rezidivierenden Infektionskrankheiten führen.[2]
Angaben zur Herstellung
Hergestellt aus Cohn-Fraktion II, III
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F Kilár et al.
European journal of biochemistry, 147(1), 17-25 (1985-02-15)
The structure of six human myeloma proteins: IgG1(Bal), IgG2(Klu), IgG3(Bak), IgG3(Het), IgG4(Kov) and IgG4(Pol), was studied in solution using small-angle X-ray scattering and hydrodynamic methods. For IgG1(Bal) and IgG3(Het) the experimental data, including radius of gyration (Rg degree), radii of
Turbidimetric measurement of $\gamma$-globulin in cerebrospinal fluid with use of sulfosalicylic acid and Triton X-100
Ihara H, et al.
Journal of Analytical Bio-Science Vol, 32(5) (2009)
Blood
Sturkie's Avian Physiology, 167-191 (2015)
Immunoglobulin E (Ige): Novel Treatment for Lowering the Concentration of Ige (2021)
Xiu Liu et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 693989-693989 (2021-11-23)
Natural autoantibodies play a crucial role in destruction of malignant tumors due to immune surveillance function. Epidermal growth factor receptor 2 (HER2) has been found to be highly expressed in a variety of epithelial tumors including oral squamous cell carcinoma
Questions
  1. Is it known the approximate relative amounts of IgG, IgM, IgA, IgD, and IgE in this product?
    1 answer
    1. This product is >99% IgG.