Fortfahren mit
56834
Immunglobulin G aus Humanserum
≥95% (GE)
Synonym(e):
Human IgG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 359.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’270.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Technique(s):
radioimmunoassay: suitable
Species reactivity:
-
Application:
RIA
Citations:
22
CHF 359.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (GE)
form
powder
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
impurities
≤1.0% sodium, ≤15% water
solubility
0.1 M NaCl: 10 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Der Immunglobulin-Untertyp G (IgG) ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen sezerniert und ist in Blut und extazellulären Flüssigkeiten zu finden. IgG bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Schimmelpilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Föten übertragen und ist für die Immunabwehr von Neonaten gegen Infektionen lebensnotwendig.[1]
Humanes IgG wird aus normalem menschlichem Serum aufgereinigt und enthält =1,0 % Natrium und =15 % Wasser.
Application
Immunglobulin G aus menschlichem Serum kann als Standard in Festphasen-RIA[2] und zur Gewährleistung der Präzipitation von Acetylcholin-Rezeptor und Anti-Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper bei RIA verwendet werden.[3] Es kann für die Herstellung von löslichem Antigen verwendet werden, das Tyrosinreste für die Jodierung enthält.[4]
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I2511I4131I5506
form
fibers
form
buffered aqueous solution
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M NaCl: 10 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
impurities
≤1.0% sodium, ≤15% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
assay
≥95% (GE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)