Merck
G1128
Sigma-Aldrich
Tragant
Synonym(e):
Tragantgummi
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
plant (Astragalus gummifer)
Form
powder
Farbe
beige
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Tragant ist ein Gummi, das im Saft von verschiedenen Hülsenfrüchten aus dem Nahen Osten vorkommt. Es wird häufig als Gefriereinbettmedium zur Gewebekonservierung eigesetzt.
Anwendung
Gemischt mit Wasser ergibt Tragant ein kolloidales Hydrosol. Die Bassorin-Fraktion (die aus etwa 60–70 % der Verbindung besteht) quillt und bildet ein Gel. Die Quellung verleiht Tragantgummi die Fähigkeit, dicke, viskose Dispersionen und Pasten zu bilden. Es ist ein wirksamer Emulsionsstabilisiator.
Sonstige Hinweise
Eine komplexe Mischung aus Polysacchariden, einschließlich Tragantin und Bassorin.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Majid Saeedi et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 60(3), 339-348 (2010-12-08)
Mucilage extracted from Plantago psyllium seeds was evaluated for inertness and safety parameters. The suitability of psyllium mucilage for a pharmaceutical binder was assessed in paracetamol tablets. Properties of the granules prepared using different concentrations of psyllium mucilage was compared
A Shimotoyodome et al.
Biofouling, 22(3-4), 261-268 (2007-02-13)
The aim of this study was to investigate materials which reduce saliva-promoted adhesion of Streptococcus mutans onto enamel surfaces, and their potential in preventing dental biofilm development. The effects of hydroxyapatite (HA) surface pretreatment with hydrophilic polysaccharides on saliva-promoted S.
A Hagiwara et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 30(8), 673-679 (1992-08-01)
Tragacanth gum was administered at dietary levels of 0 (control), 1.25 and 5.0% to groups of 50 male and 50 female B6C3F1 mice for 96 wk after which all animals were maintained on a basal diet without tragacanth gum for
J Rahimi et al.
Journal of dairy science, 90(9), 4058-4070 (2007-08-19)
The effect of different concentrations of gum tragacanth on the textural characteristics of low-fat Iranian White cheese was studied during ripening. A batch of full-fat and 5 batches of low-fat Iranian White cheeses with different gum tragacanth concentrations (without gum
T M Wieland et al.
Journal of animal science, 71(7), 1863-1868 (1993-07-01)
Four trials were conducted using 86, 24-h-old pigs to evaluate the utilization of medium-chain triglycerides (MCT). Effects of emulsification and amount of MCT fed were examined. After a 4-h period during which feed was withheld, pigs were force-fed MCT (containing