F6754
Ferritin from human liver
Type IV, 10 μg/mL
Biologische Quelle
human liver
Qualitätsniveau
Sterilität
0.2 μm filtered
Typ
Type IV
Assay
≥95% (SDS-GE)
Form
liquid
Mol-Gew.
H subunit ~21 kDa
L subunit ~19 kDa
~440 kDa (a shell of 24 protein subunits (apoferritin) and a core of Fe3+ ions)
Verpackung
vial of 2 μg
Konzentration
10 μg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... FTH1(2495) , FTL(2512) , FTMT(94033)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?