Wichtige Dokumente
341482
Sigma-Aldrich
Ferritin, menschliche Leber
Ferritin, Human Liver, CAS 9007-73-2, is a native, sterile-filtered ferritin that is suitable for use in immunoassays, as an immunogen, and in enzyme/radiolabeling.
Synonym(e):
Ferritin, menschliche Leber
Größe auswählen
1 MG
CHF 497.00
CHF 497.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 497.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 497.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - LK0500000
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable
Verunreinigungen
Antibodies to HIV1, HIV2, Hepatitis B, Hepatitis C, tested negative (by certified tests)
Löslichkeit
water: soluble
Eignung
suitable for immunoassay
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Ferritin ist ein wichtiges Eisenspeicherprotein. Es existiert in zwei funktional und genetisch unterschiedlichen Untereinheiten, der sauren schweren Kette bzw. H-Kette und der basischen leichten Kette bzw. L-Kette.[1] Natives Ferritin aus menschlicher Leber. Sterilfiltriert.
Anwendung
Ferritin ist für die Verwendung in Immunfluoreszenz-Assays,[2] Immunoassays, als Immunogen und im Enzym-/Radiolabeling geeignet.
Biochem./physiol. Wirkung
Ferritin ist ein wichtiges Protein mit mehreren Funktionen im Eisenstoffwechsel und bei der Immunregulierung. Es trägt zur Erhaltung eines ausgewogenen Eisenhaushalts bei.[3] H-Ferritin ist an verschiedenen Prozessen beteiligt, wie z. B. an der Regulierung der Immunfunktion, der Hämatopoese, der Hepatozyten-Apoptose und der Zelldifferenzierung. Darüber hinaus kann Ferritin über Signalwege, die über die Proteinkinase C-zeta (PKC-ζ) und den Kernfaktor Kappa B (NFκB) vermittelt werden, in bestimmten Zellen als proinflammatorisches Zytokin wirken.(1) Ferritin dient sowohl als Immunsuppressor als auch als Signalmolekül und trägt zur Regulierung der Proliferation von lymphoiden und myeloischen Zellen bei.[4]
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 0,9 % NaCl, 0,1 % NaN₃;, pH 7,0.
Sonstige Hinweise
Addison, J.M., et al. 1983. FEBS Lett.164, 139.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Ferritin, iron homeostasis, and oxidative damage
Arosio P and Levi S
Free radical biology & medicine, 33(4), 457-463 (2002)
Ferritin functions as a proinflammatory cytokine via iron-independent protein kinase C zeta/nuclear factor kappaB-regulated signaling in rat hepatic stellate cells
Ruddell RG, et al.
Journal of Separation Science, 49(3), 887-900 (2009)
New functions for an iron storage protein: the role of ferritin in immunity and autoimmunity
Recalcati S, et al.
Journal of Autoimmunity, 30(1-2), 84-89 (2008)
Ferritin functions as a proinflammatory cytokine via iron-independent protein kinase C zeta/nuclear factor kappaB-regulated signaling in rat hepatic stellate cells
Ruddell RG, et al.
Hepatology, 49(3), 887-900 (2009)
New functions for an iron storage protein: the role of ferritin in immunity and autoimmunity
Recalcati S, et al.
Journal of Autoimmunity, 30(1-2), 84-89 (2008)