Merck
F3514
Supelco
2-Fluorphenyl-2-nitrophenylether
Synonym(e):
2-Fluor-2′-nitrodiphenyl-ether
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4OC6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.20
Beilstein:
4457734
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Dichte
1.315 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2F
InChI
1S/C12H8FNO3/c13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)14(15)16/h1-8H
InChIKey
XVZDYNSMGNIZSS-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves