47390
2-Fluorphenyl-2-nitrophenylether
Selectophore™, ≥98.0%
Synonym(e):
FNDPE, 2-Fluor-2′-nitrodiphenyl-ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore™
Assay
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Form
liquid
Dichte
1.315 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2F
InChI
1S/C12H8FNO3/c13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)14(15)16/h1-8H
InChIKey
XVZDYNSMGNIZSS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?