EP5825745000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x 500 mL Corning® tubes, pack of 2
Größe auswählen
CHF 351.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 351.00
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 500 mL Corning® tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825745000 (Global)
Parameter
3,171 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
136 mm
Durchmesser
98 mm
Kompatibilität
for use with 750 mL round bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)