EP5895190006
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x1000, aerosol-tight, with 4 x universal-large buckets
Größe auswählen
CHF 4’510.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 4’510.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 0.2 to 750 mL ubes and flasks and plates
aerosol-tight
swing-bucket rotor
with 4 x universal-large buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895190006 (Global)
Parameter
4,200 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5910R
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)