Merck
EP5804706005
Eppendorf® 4 Falcon Buckets
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
Größe auswählen
2 EA
CHF 748.00
CHF 748.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 748.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.82
CHF 748.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
Verpackung
set of 4 pieces
Hersteller/Markenname
5804706005
Eppendorf® 5804706005
Eppendorf®
Methode(n)
centrifugation: suitable
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)