EP5409720007
Lid for Eppendorf(R) S-24-11-AT Rotor
aerosol-tight, for 5427R, aluminum
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5409720007 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5427 R
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)