Merck
EP0030128842
Eppendorf® twin.tec 96-Well-PCR-Platten
blue plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 300 ea
Größe auswählen
300 EA
CHF 1’770.00
CHF 1’770.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
300 EA
CHF 1’770.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.15
CHF 1’770.00
Check Cart for Availability
Materialien
blue plate
conical bottom colorless wells
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
pkg of 300 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030128842
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 wells
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten für Zuverlässigkeit bei jedem PCR-Assay. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der starre Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für Automatisierungs- und Hochdurchsatzprozesse, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)