Merck
AXYPCR0208C100
Corning® Axygen® PCR Tube Strips
Synonym(e):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Größe auswählen
10 X 125 STRIPS
CHF 154.00
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 X 125 STRIPS
CHF 154.00
About This Item
UNSPSC-Code:
24122002
NACRES:
NB.22
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Corning PCR-0208-C-100
Allgemeine Beschreibung
  • Corning® Axygen® PCR tube strips are made of 99.9% pure virgin polypropylene.
  • Designed to fit a wide variety of thermal cyclers.
  • Thin, consistent, and uniform wall thickness facilitate accurate thermal transfer and optimal amplification.
  • An even insertion cap prevents evaporation and cross-contamination of the samples.
  • Tubes are free of RNase-/DNase and nonpyrogenic.
Rechtliche Hinweise
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.