GF149
PDGF-BB, rekombinant, human
The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
Synonym(e):
Platelet Derived Growth Factor-BB
Größe auswählen
CHF 342.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 342.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE)
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/μg endotoxin (of PDGF-BB; 1EU/μg)
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... PDGFB(5155)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1