Merck
EHU007471
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ST6GALNAC5
Größe auswählen
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTACTCGCCACAAGATGCTGCAGTTTGATGAGCTCTTCAAGCAGGAGACTGGCAAAGACAGGAAGATATCCAACACTTGGCTCAGCACTGGCTGGTTTACAATGACAATTGCACTGGAGCTCTGTGACAGGATCAATGTTTATGGCATGGTGCCCCCAGACTTCTGCAGGGATCCCAATCACCCTTCAGTACCTTATCATTATTATGAACCTTTTGGACCTGATGAATGTACAATGTACCTCTCCCATGAGCGAGGACGCAAGGGCAGTCATCACCGCTTTATCACAGAGAAACGAGTCTTTAAGAACTGGGCACGGACATTCAATATTCACTTTTTTCAACCAGACTGGAAACCAGAATCACTTGCTATAAATCATCCTGAGAATAAACCTGTGTTCTAAGGAATGAGCATGCCAGACTGTAATCCCAGGTATTCACTGCATCAGACACCGAGACACTGAACTTCCTGAGCCACCAGACAGGAAAGGGTAGCAGAAAACAGCTTCACTCCTCAGGAAGTACCATGGACAGACGCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Biochem./physiol. Wirkung
ST6GALNAC5 (α-N-acetylgalactosaminide α-2,6-sialyltransferase 5) participates in the biosynthesis of α-series gangliosides. It is linked with breast cancer metastasis to the brain. ST6GALNAC5 reduces the association between breast cancer cells and human blood brain barrier.[1] Mutations in this gene are associated with coronary artery disease.[2]
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
ST6GALNAC5 Expression Decreases the Interactions between Breast Cancer Cells and the Human Blood-Brain Barrier.
Drolez A et al.
International Journal of Molecular Sciences, 17, E1309-E1309 (2016)
Kolsoum InanlooRahatloo et al.
Scientific reports, 4, 3595-3595 (2014-01-09)
We aimed to identify the genetic cause of coronary artery disease (CAD) in an Iranian pedigree. Genetic linkage analysis identified three loci with an LOD score of 2.2. Twelve sequence variations identified by exome sequencing were tested for segregation with