Merck
Z805750
Hellma ® Küvetten für spezielle Anwendung, große Zellen
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 50 ± 0.5 mm, chamber volume 88000 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
optical glass
Hersteller/Markenname
Hellma (704.003-OG)
Parameter
360-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
52.5 mm × 55 mm × 55 mm
Kammervolumen
88000 μL
Weglänge
50 ± 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
with glass lids
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)