Wichtige Dokumente
E1518
Echistatin from Echis carinatus
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Echis carinatus
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Produktlinie
BioXtra
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
5.2-5.4 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
water: soluble 0.1 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChIKey
XLBBKEHLEPNMMF-SSUNCQRMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?