ZRB2383
Anti-GFAP Antibody, clone 2E8, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
GFAP
Biologische Quelle
rabbit (recombinant)
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E8, monoclonal
recombinant monoclonal
Beschreibung
2E8 Clone
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 49.88 kDa
observed mol wt ~51 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GFAP(2670)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GFAP in C6 glioblastoma cells and primary cultures of rat glial precursor cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GFAP in rat brain and human brain tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.
Entscheiden Sie sich für rekombinante ZooMAb®-Antikörper, eine umweltverträglichere Produktalternative, die Ihnen nachhaltige Optionen für Ihre Forschung eröffnet. Diese BSA- und Trägerprotein-freien Antikörper werden abfallarm verpackt und bieten höchste Stabilität ohne Leistungseinbußen.