Fortfahren mit
P1235
Dounce tissue grinder pestle
Small clearance, working volume 7 mL
Synonym(e):
885302-0007
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 78.40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
CHF 78.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
working volume
7 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0485P1610P0610
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
working volume
7 mL
working volume
2 mL
working volume
100 mL
working volume
7 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder pestle
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)