D4516
3-(Dodecyldimethylammonio)-propansulfonat
≥98% (TLC)
Synonym(e):
3-(N,N-Dimethyldodecylammonio)-propansulfonat, 3-(N,N-Dimethyllaurylammonio)-propansulfonat, 3-(Lauryldimethylammonio)-propansulfonat, N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonat, Dimethyl-dodecyl-(3-sulfopropyl)-ammoniumbetain Inneres Salz, SB3-12
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
zwitterionic
Assay
≥98% (TLC)
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 18,500
Aggregatnummer
55
Leitfähigkeit
<20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
2-4 mM (20-25°C)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
InChIKey
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ersetzt durch