If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 305.00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 767.00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (oragnic)
Quality Segment
description
cationic
assay
≥98%
form
powder
mol wt
308.34 g/mol
mp
246 °C (dec.) (lit.)
solubility
954 g/L at 20 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
application(s)
(Solubilizing proteins, cell lysis)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
General description
Neben der Proteinsolubilisierung findet dieses kationische Detergens auch Anwendung bei DNA-Extraktionsverfahren. Seine Fähigkeit zur Interaktion mit DNA und zur Veränderung seiner Struktur fördert die Freisetzung von DNA aus zellulären Komponenten und ermöglicht so die anschließende Aufreinigung und Analyse. Diese Eigenschaft ist besonders hilfreich bei der Isolierung von DNA aus verschiedenen biologischen Proben, einschließlich Gewebe, Zellen und Mikroorganismen. Darüber hinaus ist DTAB wirksam bei Prozessen der Zelllyse. Es kann Zellmembranen durchbrechen und intrazelluläre Komponenten freisetzen, wodurch es zum Aufbrechen von Zellen und zum Zugriff auf deren Inhalt von unschätzbarem Wert ist. Diese Eigenschaft findet Anwendung in verschiedenen biologischen Untersuchungen, einschließlich Proteinextraktion, Enzym-Assays und Zellkomponentenanalysen.
Das Tensid Dodecyltrimethylammoniumbromid (DTAB) ist vielseitig einsetzbar und weit verbreitet in einer Vielzahl von Anwendungen in der Proteomik-Forschung, Zellbiologie und biochemischen Forschung. Seine Fähigkeit, Proteine und Peptide aufzulösen, DNA zu extrahieren und Zellen zu lysieren, macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für verschiedene biologische Untersuchungen und Analyseverfahren.
Application
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥98.5% (AT) | description BioXtra, ~99% | description ≥98% |
| assay ≥98% | assay ≥98.5% (AT) | assay ~99% | assay ≥98% |
| form powder | form liquid | form crystals | form (solids) |
| application(s) (Solubilizing proteins, cell lysis) | application(s) - | application(s) - | application(s) genomic analysis |
| description cationic | description cationic | description cationic | description cationic |
| mp 246 °C (dec.) (lit.) | mp 246 °C (dec.) (lit.) | mp 246 °C (dec.) (lit.) | mp 248-251 °C (lit.) |
| biological source synthetic (oragnic) | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyltrimethylammoniumbromid
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf