D4321
Dihydroeponemycin
≥98% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D ±35.7°
Farbe
off-white to light tan
Löslichkeit
DMSO: ≥1 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)[C@@]1(CO)CO1
InChI
1S/C20H36N2O6/c1-13(2)7-5-6-8-17(25)21-16(10-23)19(27)22-15(9-14(3)4)18(26)20(11-24)12-28-20/h13-16,23-24H,5-12H2,1-4H3,(H,21,25)(H,22,27)/t15-,16-,20+/m0/s1
InChIKey
IUDBVFIQSSOIDB-TWOQFEAHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable