D3168
Duramycin from Streptoverticillium cinnamoneus
≥90.0%
Synonym(e):
Duramycin, Lancovutide
Qualitätsniveau
Assay
≥90.0%
Form
powder
Löslichkeit
0.1 M HCl: 10 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.