Merck
D0756
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-norleucine cyclohexylammonium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N2O4S · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.63
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1CCCCC1.CCCCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O4S.C6H13N/c1-4-5-10-15(18(21)22)19-25(23,24)17-12-7-8-13-14(17)9-6-11-16(13)20(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h6-9,11-12,15,19H,4-5,10H2,1-3H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2
InChIKey
WRZSGEVGMAPVCB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable