Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 447.00 CHF 379.95 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16BrN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.22
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 379.95
ListenpreisCHF 447.00Sparen Sie 15%Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/vial, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
EGA is a small molecule that blocks the entry of anthrax lethal toxin by inhibiting trafficking pathways in acidified endosomes, without affecting endosome pH. EGA blocks trafficking of other toxins, including diphtheria toxin, but does not inhibit trafficking of ricin. The compound EGA attenuates lysosomal targeting and degradation of the EGF receptor, but does not block does not block endosomal recycling of transferrin.
EGA is an inhiitor of endosomal trafficking.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description - | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/vial, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| color white to beige | color - | color - | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?