Wichtige Dokumente
D033
(+)-Butaclamol hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]27/D +222° in methanol(lit.)
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL, clear
SMILES String
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@](O)(CCN1C[C@@]3([H])c4ccccc4CCc5cccc2c35)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H31NO.ClH/c1-24(2,3)25(27)13-14-26-16-21-19-9-5-4-7-17(19)11-12-18-8-6-10-20(23(18)21)22(26)15-25;/h4-10,21-22,27H,11-16H2,1-3H3;1H/t21-,22-,25-;/m0./s1
InChIKey
QZRUMKUMFJJARD-AAJWHBHYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Anwendung
- dissected brain sections
- striatum of Parkinson′s disease specimens
- human embryonic kidney cells (HEK293 cells)
- mice striatal tissue
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)