Merck
WHA1823010
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 100 ea, 10 mm diam
Synonym(e):
Z740977, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Qualität GF/D, diam. 10 mm
Materialien
borosilicate glass
circles
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 1823-010
Whatman Article No. 28418405 (US reference)
Durchmesser
10 mm
Dicke
0.67 mm
Porengröße
2.7 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für allgemeine Filtrationen, Lösungsmittelfiltrationen und als Vorfilter zur Verlängerung der Lebensdauer von Membranfiltern. Hohe Ladekapazität und Nassfestigkeit. Bindemittelfrei. Diese Filter kombinieren schnelle Durchflussraten mit hohen Ladekapazitäten und halten gleichzeitig sehr feine Partikel zurück. Sie werden flach verwendet und halten Temperaturen von bis zu 500 °C stand. Bindemittelfrei.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Thick filter media for increased loading capacity
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Can be used as a fine membrane prefilter
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva