Fortfahren mit
CLS8169
Corning®-Costar®-Spin-X®-Zentrifugenröhrchen-Filter
Nylon membrane, pore size 0.22 μm, non-sterile
Synonym(e):
centrifuge columns, centrifuge tube filters, desalting columns, tube filters
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 472.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104916
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32119210
Material:
Nylon membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
Pore size:
0.22 μm
Working volume:
500 μL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 200 units (two packs of 100 each)
CHF 472.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Nylon membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
description
centrifuge style filter
sterility
non-sterile
feature
RCF 16,000 × g, RNase and DNase free
packaging
case of 200 units (two packs of 100 each)
manufacturer/tradename
Corning 8169
tube size
2.0 mL
working volume
500 μL
pore size
0.22 μm
General description
Diese Costar®-Spin-X®-Mikrozentrifugenröhrchen-Filter aus Polypropylen sind mit Celluloseacetat- oder Nylonmembranen mit Porengrößen von 0,22 und 0,45 μm erhältlich. Die Kapazität der Filtereinheit ist 500 μL.
  • Membranen aus Celluloseacetat bieten schnelle Flussraten und niedrige Proteinbindung
  • Membranen aus Nylon sind von Natur aus hydrophil, tensidfrei und haben die wenigsten extrahierbaren Bestandteile
  • Filtration mit Celluloseacetat- und Nylonmembranen erfolgt durch Zentrifugation und dient zum Entfernen von Bakterien, Partikeln oder Zellen aus Flüssigkeiten sowie zur HPLC-Probenvorbereitung und zum Entfernen von DNA aus Agarose- oder Acrylamidgelen
  • Zur Verwendung in einem standardmäßigen Festwinkel-Mikrozentrifugenrotor mit einer relativen Zentrifugalbeschleunigung von bis zu 16.000 × g
  • Steril, zertifiziert pyrogenfrei und frei von DNase/RNase
These Costar Spin-X centrifuge tube filters have a 0.22μm pore NY membrane-containing filter unit within a 500μL capacity polypropylene microcentrifuge tube.
  • Nylon (NY) membranes are naturally hydrophilic, surfactant-free and offer the lowest extractables
  • Ideal for removing bacteria, particles, or cells from liquids, HPLC sample preparation and DNA removal from agarose or acrylamide gels.
  • Nonsterile and certified nonpyrogenic.
  • Maximum Relative Centrifugal Force is 16,000x g.
Application
Ideal zum Entfernen von Bakterien, Partikeln oder Zellen aus Flüssigkeiten geeignet sowie zur HPLC-Probenvorbereitung und dem Entfernen von DNA aus Agarose- oder Acrylamidgelen.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS8170CLS8163CLS8160
description
Nylon membrane, pore size 0.22 μm, non-sterile
description
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, non-sterile
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, non-sterile
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, sterile
manufacturer/tradename
Corning 8169
manufacturer/tradename
Corning 8170
manufacturer/tradename
Corning 8163
manufacturer/tradename
Corning 8160
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
pore size
0.22 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
material
polypropylene tube, polypropylene housing, natural polypropylene cap, Nylon membrane
material
Nylon membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
material
natural polypropylene cap, cellulose acetate membrane, polypropylene tube, polypropylene housing
material
polypropylene tube, natural polypropylene cap, polypropylene housing, cellulose acetate membrane
working volume
500 μL
working volume
500 μL
working volume
500 μL
working volume
500 μL
tube size
2.0 mL
tube size
2.0 mL
tube size
2.0 mL
tube size
2.0 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)