Merck
CLS4873
Corning® Costar® Reagenzien-Reservoirs
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 100 ea (Individually wrapped)
Synonym(e):
Pipette tips for Velocity
Größe auswählen
100 EA
CHF 423.00
CHF 423.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 423.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.14
CHF 423.00
Check Cart for Availability
Materialien
U-bottom bottom
white polystyrene
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea (Individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 4873
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Corning® Costar® Reagenz-Einwegreservoirs werden zum wiederholten Füllen von Mehrkanalpipetten verwendet. Diese Reservoirs sind pyrogenfrei und weisen keinerlei DNase/RNase-Kontamination auf.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)