Merck
CLS4872
Corning® Costar® Reagenzien-Reservoirs
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 200 ea (Bulk)
Synonym(e):
Pipette tips for Velocity
Größe auswählen
200 EA
CHF 371.00
CHF 371.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
CHF 371.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.14
CHF 371.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Materialien
U-bottom bottom
white polystyrene
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 200 ea (Bulk)
Hersteller/Markenname
Corning 4872
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Corning® Costar® Reagenz-Einwegreservoirs werden zum wiederholten Füllen von Mehrkanalpipetten verwendet. Diese Reservoirs sind pyrogenfrei und weisen keinerlei DNase/RNase-Kontamination auf.
Anwendung
Corning® Costar® reagent reservoirs haVE been used with multi-channel pipettors for seamless transfer of samples, buffers, or reagents into ELISA microplates.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sterile, disposable reservoirs for efficient reagent handling
  • Non-pyrogenic
  • Free from DNase/RNase contamination
  • Made from modified polystyrene (white)
  • Convenient 100 mL capacity
  • Compatible with multichannel pipettors
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)