Merck
Z679933
Bio-Pure Pipettierbehälter
capacity 25 mL, with divider
Synonym(e):
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.01
Materialien
PET (Bio-degradable)
V-bottom bottom
white
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech REBP-2000
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Biologisch abbaubar: Durch Verwendung eines speziellen PET-Zusatzes werden unsere Behälter mit der Zeit sicher abgebaut.
  • „Trog im Trog“ maximiert die Reagenzienrückgewinnung
  • Ausgießer an allen vier Ecken, ein breiter Boden und verstärkte Seitenwände verhindern das Auslaufen und sorgen für Stabilität
  • Steril
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Constructed from biodegradable PET material for environmentally conscious disposal.
  • Specialized "trough within a trough" design for optimal reagent recovery.
  • Pour-off spouts at all four corners and a wide base for improved stability and spill prevention.
  • Sterilized for safe and contamination-free usage.
Rechtliche Hinweise
Bio-Pure is a trademark of Diversified Biotech