Merck
AXYTGL200FT37R
Gel cutting tips
flat, racked, O.D. 0.37 mm, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TGL-200FT-37-R
Corning
Verpackung
pkg of 2x200tips/cs
AD
0.37 mm
Größe
200 μL
Volumen
200 μL
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)