Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 161.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41123304
Material:
white polycarbonate
CHF 161.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
white polycarbonate
size
132 mm × 132 mm
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description holds 81 vials, 9 x 9 array, white polycarbonate | description pack of 4 ea, Holds 81 x 2 mL vials | description holds 100 vials, 10 x 10 array, white polycarbonate | description pack of 8 ea, Holds 25 x 2 mL vials |
| material white polycarbonate | material polycarbonate | material white polycarbonate | material polycarbonate |
| size 132 mm × 132 mm | size 133x133x51 mm | size 132 mm (132 mm) | size 76x76x51 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Storage Box for 1-2 mL 2D Barcoded Cryogenic Vials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?