CLS430823
Corning®-Zellkulturkolben
surface area 150 cm2, canted neck, cap (plug seal)
Synonym(e):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
canted neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 430823
Maximales Volumen
210 mL
Oberflächenbereich
150 cm2
Arbeitsvolumen
30-45 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt
- Für optimale Zelladhäsion behandelt
- Mit aufgedruckten Chargennummern für mühelose Rückverfolgung
- 100 % integritätsgetestet
- Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)