CLS431306
Corning®-Zellkulturkolben
surface area 175 cm2, rectangular flask (with bar code), cap (vented), bar coded
Synonym(e):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask (with bar code)
vent cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 84
Hersteller/Markenname
Corning 431306
Maximales Volumen
250 mL
Oberflächenbereich
175 cm2
Arbeitsvolumen
35-52.5 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt
- Für optimale Zelladhäsion behandelt
- Mit aufgedruckten Chargennummern für mühelose Rückverfolgung
- 100 % integritätsgetestet
- Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert