Merck
CLS431080
Corning®-Zellkulturkolben
surface area 175 cm2, angled neck, cap (vented)
Synonym(e):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
Materialien
U-bottom flask
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
vent cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431080
Maximales Volumen
250 mL
Oberflächenbereich
175 cm2
Arbeitsvolumen
35-52.5 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
In verschiedenen Größen, Designs und Verschlussausführungen verfügbar, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt
  • Für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Mit aufgedruckten Chargennummern für mühelose Rückverfolgung
  • 100 % integritätsgetestet
  • Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Dieses Produkt ist eine U-förmige Flasche mit abgewinkeltem Hals und belüftetem Deckel.
  • U-förmige Flaschen haben abgerundete Schultern für einen leichteren Griff und besseren Zugang beim Entfernen oder Befestigen des Deckels.
  • Die ergonomische Form verringert außerdem die Anzahl der Ecken, verbessert das Abkratzen der Zellen und ermöglicht die Verwendung einer größeren Pipette.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.