Merck
CLS430372
Corning®-Zellkulturkolben
surface area 25 cm2, angled neck, cap (phenolic-style)
Synonym(e):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
Materialien
angled neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 430372
Maximales Volumen
10 mL
Oberflächenbereich
25 cm2
Arbeitsvolumen
5-7.5 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
In verschiedenen Größen, Designs und Verschlussausführungen verfügbar, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt
  • Für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Mit aufgedruckten Chargennummern für mühelose Rückverfolgung
  • 100 % integritätsgetestet
  • Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)