Merck
CLS430304
Corning® 50-ml-Zentrifugenröhrchen
conical clear PET bottom, sterile, cap (plug seal), self-standing: no (rack packed), case of 500
Synonym(e):
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
Größe auswählen
500 EA
CHF 381.00
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
CHF 381.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Materialien
PET
cap (plug seal)
conical clear PET bottom
Sterilität
sterile
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 3600 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no (rack packed)
Verpackung
pack of 25
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 430304
Parameter
3600 × g max. RCF
AD × L
29.1 mm × 114.4 mm
Kappendurchm.
35.2 mm , approx.
Kapazität
50 mL
Farbe
clear
Fitting
cap (Plug Seal)
Allgemeine Beschreibung
Corning® 50-ml-Einweg-Zentrifugenröhrchen sind als durchsichtige Polyethylenterephthalat(PET)-Röhrchen mit herkömmlicher Stopfen-Verschlusskappe oder mit den neuen CentriStar Verschlüssen erhältlich.
Die CentriStar-Kappe hat einen leicht zu öffnen und verschließenden Verschluss und bietet fortschrittliche Ergonomik mit breiteren Rändeln und abgerundeter Kante. Alle Röhrchen kommen in verschiedenen Packungsoptionen.
  • Steril, zertifiziert nichtpyrogen und DNase-/RNase-frei
  • Schwarz gedruckte Skaleneinteilung und großer weißer Markierungspunkt
Rechtliche Hinweise
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)