Merck
CLS431720
Corning® Mini-Bioreaktor
centrifuge tube with vent cap, volume 50 mL, sterile
Synonym(e):
Bioreaktor im kleinen Maßstab, Corning-Bioreaktor, Mini-Bioreaktor
About This Item
UNSPSC-Code:
41122105
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear tube
conical tube (threaded)
neck (wide)
orange polypropylene cap (vented)
polypropylene tube
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 12,000 × g
RNase and DNase free
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
self-standing: no
Verpackung
pack of 25 ea
case of 300 ea
Hersteller/Markenname
Corning 431720
AD × L
29.1 mm × 114.4 mm
Kappendurchm.
35.2 mm
Volumen
50 mL
Anwendung
Corning® Mini-Bioreaktor eignet sich für die folgenden Anwendungen:
  • Zelllinienentwicklung
  • Klonauswahl
  • Medienoptimierung
  • Entwicklung von rekombinanten Proteinen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Polypropylen-Röhrchen mit großem Kennzeichnungsfeld zur eindeutigen Bezeichnung des Inhalts und der Versuchsparameter
  • Verschlusskappe aus Polypropylen mit 4 Luftlöchern; hydrophobe Membran ermöglicht den Gasaustausch
  • Steril, pyrogenfrei und RNase-/DNase-frei
  • Ideal für die Optimierung von Prozessen mit hohem Durchsatz für Zellkulturen in Suspension
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)